Learn More
Alfa Aesar™ Benzoyl-Phe-Ala-Arg
For cellular and molecular biology applications
Marca:  Alfa Aesar™ J66075.M¬
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00001kg
Codice prodotto. 15447299
  • 48.52€ / 1mg
Spedizione stimata
12-07-2021
Specifica
496.56
1mg
Benzoyl-Phe-Ala-Arg
-30° to -10°C
Solid
HPLC
Solid
RUO
Benzoyl-Phe-Ala-Arg
Videos
SDS Documenti
For Research Use Only