Learn More
Benzoylacetonitrile, TRC
Codice prodotto. 30336516
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30336516 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30336516 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB2079205G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benzoylacetonitrile
CAS 614-16-4
Formula molecolare C9 H7 N O
Quantità 5 g
Sinonimo Benzenepropanenitrile, β-oxo-, Acetonitrile, benzoyl- (6CI,7CI,8CI), β-Oxobenzenepropanenitrile, 2-Cyanoacetophenone, 3-Oxo-3-phenylpropanenitrile, 3-Oxo-3-phenylpropionitrile, 3-Phenyl-3-ketopropionitrile, 3-Phenyl-3-oxopropanenitrile, Benzoylacetonitrile, Benzoylcyanomethane, Cyanomethyl phenyl ketone, NSC 4713, Phenacyl cyanide, α-Cyanoacetophenone, β-Oxobenzenepropionitrile, ω-Cyanoacetophenone
InChI Formula InChI=1S/C9H7NO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
SMILES O=C(CC#N)c1ccccc1
IUPAC Name 3-oxo-3-phenylpropanenitrile
Molecular Weight (g/mol) 145.16
Peso formulazione 145.0528