Learn More
Benzoylhydrazine, 98%
Codice prodotto. 13438298 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13438298 500 g Plastic bottle 500g
10599620 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13438298 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 105775000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-07-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 613-94-5 | C7H8N2O | 136.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 613-94-5
Formula molecolare C7H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Numero MDL MFCD00007596
InChI Key WARCRYXKINZHGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoylhydrazine, benzhydrazide, benzoic hydrazide, benzoyl hydrazine, benzoic acid, hydrazide, benzoic acid hydrazide, benzohydrazine, benzoylhydrazide, benzoyl hydrazide, hydrazine, benzoyl
PubChem CID 11955
ChEBI CHEBI:38454
IUPAC Name benzohydrazide
SMILES NNC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzoylhydrazine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 113.0°C to 117.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H5CONHNH2
Quantità 500 g
Beilstein 09,319
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 136.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Needle-like Crystals or Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzoylhydrazine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.