Learn More
Benzoylnitromethane, 98%
Codice prodotto. 10707963 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10707963 5 g Bottiglia in vetro 5g
10631214 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10707963 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 372790050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 614-21-1 | C8H7NO3 | 165.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 614-21-1
Formula molecolare C8H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 165.15
Numero MDL MFCD00010218
InChI Key JTWHVBNYYWFXSI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoylnitromethane, ethanone, 2-nitro-1-phenyl, alpha-nitroacetophenone, 2-nitro-1-phenylethanon, nitroacetophenone, alpha-nitro acetophenone, acmc-1bdpo, acetophenone, 2-nitro, nitromethyl phenyl ketone, .alpha.-nitroacetophenone
PubChem CID 94833
IUPAC Name 2-nitro-1-phenylethanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Benzoylnitromethane
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 101°C to 106°C
Colore Brown to Yellow or Colorless
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5C(O)CH2NO2
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in acetone,halogenated solvents,thf and,alcohols
Peso formulazione 165.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid