Learn More
Benzthiazide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16478756
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16478756 100 mg 100mg
16442276 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16478756 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1424
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Benzthiazide is a long-acting diuretic and a hypertension agent. Benzthiazide is an inhibitor of carbonic anhydrase 9 (CA9), with Kis of 8.0, 8.8 and 10 nM for CA9, CA2 and CA1, respectively. Benzthiazide also suppresses proliferation of cancer cells.
Benzthiazide is a long-acting diuretic and a hypertension agent. Benzthiazide is an inhibitor of carbonic anhydrase 9 (CA9), with Kis of 8.0, 8.8 and 10 nM for CA9, CA2 and CA1, respectively. Benzthiazide also suppresses proliferation of cancer cells.
Specifica
Materiale o nome chimico Benzthiazide
CAS 91-33-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H14ClN3O4S3
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (115.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=C(Cl)C=C(C2=C1)NC(CSCC3=CC=CC=C3)=NS2(=O)=O)(N)=O
Molecular Weight (g/mol) 431.94
Peso formulazione 431.94
Percent Purity 98.9%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only