Learn More
Benztropine Mesylate, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11472982 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11472982 100 mg 100mg
11462982 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11472982 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215362680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.80€
    90.30€ / 100mg
    Risparmia 4.50€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Chemical Identifiers
CAS 132-17-2
Formula molecolare C22H29NO4S
Molecular Weight (g/mol) 403.54
Numero MDL MFCD00074784
InChI Key CPFJLLXFNPCTDW-STYNFMPRSA-N
Sinonimo benztropine mesylate, cogentin, benztropine mesilate, benztropine methanesulfonate, unii-wmj8tl7510, benztropine methylsulfonate, benzatropine mesilate, benzatropine mesylate, benzotropine mesylate, cobrentin methanesulfonate
PubChem CID 3246155
SMILES CS(O)(=O)=O.CN1[C@@H]2CC[C@@H]1CC(C2)OC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Materiale o nome chimico Benztropine Mesylate
Quantità 100 mg
IUPAC Name (1R,5S)-3-benzhydryloxy-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane;methanesulfonic acid
Peso formulazione 403.5
Forma fisica Solid