Learn More
Benzydamine hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
Benzydamine hydrochloride is a locally-acting nonsteroidal anti-inflammatory drug with local anaesthetic and analgesic properties
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Benzydamine hydrochloride |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 132-69-4 |
| Colore | Off-White |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C19H24ClN3O |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Informazioni di solubilità | H2O : ≥ 41 mg/mL (118.54 mM) |
| SMILES | CN(C)CCCOC1=NN(CC2=CC=CC=C2)C3=C1C=CC=C3.[H]Cl |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only