Learn More
Benzydamine hydrochloride
Codice prodotto. 15423809
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15423809 5 g 5g
15433809 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15423809 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J61180.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 132-69-4 | C19H24ClN3O | 345.871 g/mol
Nonsteroidal analgesic and anti-inflammatory compound. A prostaglandin synthase inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Nonsteroidal analgesic and anti-inflammatory compound
  • A prostaglandin synthase inhibitor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 132-69-4
Formula molecolare C19H24ClN3O
Molecular Weight (g/mol) 345.871
Numero MDL MFCD00078957
InChI Key HNNIWKQLJSNAEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzydamine hydrochloride, benzydamine hcl, benalgin, benzindamine hydrochloride, benzidamine hydrochloride, benzidan, benzyrin, difflam, dorinamin, enzamin
PubChem CID 65464
IUPAC Name 3-(1-benzylindazol-3-yl)oxy-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride
SMILES CN(C)CCCOC1=NN(C2=CC=CC=C21)CC3=CC=CC=C3.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Benzydamine hydrochloride
Punto di fusione 156°C to 161°C
Colore White
Quantità 5 g
Indice di Merck 14,1122
Informazioni di solubilità Soluble in water,ethanol,chloroform,n-butanol or DMSO /n
Peso formulazione 345.87
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzydamine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzydamine hydrochloride