Learn More
Benzydamine N-Oxide, TRC
Codice prodotto. 17944505
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17944505 5 mg 5mg
17972665 25 mg 25mg
17934395 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17944505 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB2099605MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 36504-71-9
Formula molecolare C19H23N3O2
Molecular Weight (g/mol) 325.4
Sinonimo N,N-Dimethyl-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-1-propanamine;
IUPAC Name 3-(1-benzylindazol-3-yl)oxy-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide
SMILES CN(CCCOC1=NN(CC2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C31)(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Benzydamine N-Oxide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H23N3O2/c1-22(2,23)13-8-14-24-19-17-11-6-7-12-18(17)21(20-19)15-16-9-4-3-5-10-16/h3-7,9-12H,8,13-15H2,1-2H3
Peso formulazione 325.179
Percent Purity >95%