Learn More
Benzydamine N-Oxide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Benzydamine N-Oxide |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 25 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H23N3O2/c1-22(2,23)13-8-14-24-19-17-11-6-7-12-18(17)21(20-19)15-16-9-4-3-5-10-16/h3-7,9-12H,8,13-15H2,1-2H3 |
| Peso formulazione | 325.179 |
| Percent Purity | >95% |