Learn More
Benzyl 1-piperazinecarboxylate, 97%
Codice prodotto. 10265064 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10265064 5 g 5g
10306554 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10265064 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 367290050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 31166-44-6 | C12H17N2O2 | 221.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31166-44-6
Formula molecolare C12H17N2O2
Molecular Weight (g/mol) 221.28
Numero MDL MFCD00274317
InChI Key CTOUWUYDDUSBQE-UHFFFAOYSA-O
Sinonimo 1-cbz-piperazine, benzyl 1-piperazinecarboxylate, 1-benzyloxycarbonyl piperazine, 1-carbobenzoxypiperazine, n-cbz-piperazine, 1-z-piperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, phenylmethyl ester, piperazine-1-carboxylic acid benzyl ester, phenylmethyl piperazinecarboxylate, cbz-piperazine
PubChem CID 643495
IUPAC Name benzyl piperazine-1-carboxylate
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)N1CC[NH2+]CC1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl 1-piperazinecarboxylate
Densità 1.1420g/mL
Punti di ebollizione 158.0°C to 161.0°C (1.4 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 23,221
Gravità specifica 1.142
Peso formulazione 220.27
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzyl 1-piperazinecarboxylate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.