Learn More
Benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate, 99%, ACROS Organics™
Catalog Number 10601822
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
81927-55-1
C9H8Cl3NO
252.52
MFCD00000805
HUZCTWYDQIQZPM-UHFFFAOYSA-N
benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate, benzyl trichloroacetimidate, benzyltrichloroacetimidate, trichloroacetimidic acid benzyl ester, 2,2,2-trichloro-1-phenylmethoxy ethanimine, ethanimidic acid, 2,2,2-trichloro-, phenylmethyl ester, benzyl 2,2,2-trichloroethanecarboximidate, benzyl2,2,2-trichloroacetimidate, acmc-209pmn, benzyl trichloracetimidate
144968
benzyl 2,2,2-trichloroethanimidate
ClC(Cl)(Cl)C(=N)OCC1=CC=CC=C1
81927-55-1
C9H8Cl3NO
252.52
MFCD00000805
HUZCTWYDQIQZPM-UHFFFAOYSA-N
benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate, benzyl trichloroacetimidate, benzyltrichloroacetimidate, trichloroacetimidic acid benzyl ester, 2,2,2-trichloro-1-phenylmethoxy ethanimine, ethanimidic acid, 2,2,2-trichloro-, phenylmethyl ester, benzyl 2,2,2-trichloroethanecarboximidate, benzyl2,2,2-trichloroacetimidate, acmc-209pmn, benzyl trichloracetimidate
144968
benzyl 2,2,2-trichloroethanimidate
ClC(Cl)(Cl)C(=N)OCC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Benzyl 2, 2, 2-trichloroacetimidate
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.3590g/mL
Punti di ebollizione 109°C to 113°C (0.5 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CCl3C(=NH)OCH2C6H5
Indice di rifrazione 1.5435 to 1.5455
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.359
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts with water
Peso formulazione 252.53
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.