Learn More
Benzyl 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-ß-D-Glucopyranoside, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Benzyl 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-Glucopyranoside |
| CAS | 10343-13-2 |
| Formula molecolare | C21 H26 O10 |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C21H26O10/c1-12(22)26-11-17-18(28-13(2)23)19(29-14(3)24)20(30-15(4)25)21(31-17)27-10-16-8-6-5-7-9-16/h5-9,17-21H,10-11H2,1-4H3/t17-,18-,19+,20-,21-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OCc2ccccc2)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC Name | [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-phenylmethoxyoxan-2-yl]methyl acetate |
| Molecular Weight (g/mol) | 438.43 |
| Peso formulazione | 438.1526 |