Learn More
Benzyl 2,3-O-Isopropylidene-Alpha-D-mannopentenofuranoside-6-aldehyde, TRC
Codice prodotto. 30331514
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30331514 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30331514 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB2813252.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl 2,3-O-Isopropylidene-a-D-mannopentenofuranoside-6-ald
CAS 102854-75-1
Formula molecolare C15H18O5
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C15H18O5/c1-15(2)19-12-11(8-16)18-14(13(12)20-15)17-9-10-6-4-3-5-7-10/h3-8,11-14H,9H2,1-2H3/t11-,12+,13+,14+/m1/s1
SMILES CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](OCc3ccccc3)O[C@H](C=O)[C@@H]2O1
IUPAC Name (3aS,4S,6S,6aS)-2,2-dimethyl-4-phenylmethoxy-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxole-6-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 278.3
Peso formulazione 278.1154