Learn More
Benzyl [(2-Benzylprop-2-enoyl)amino]acetate, Mikromol™
Codice prodotto. 17911176
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17911176 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17911176 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1337.060025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Benzyl [(2-Benzylprop-2-enoyl)amino]acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Des(acetylthiomethyl)-2-methylene Racecadotril
CAS 87428-99-7
Nomi componenti o analita 2-Des(acetylthiomethyl)-2-methylene Racecadotril
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C19 H19 N O3
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 2-Des(acetylthiomethyl)-2-methylene Racecadotril, N-[1-Oxo-2-(phenylmethyl)-2-propen-1-yl]glycine Phenylmethyl Ester, N-[1-Oxo-2-(phenylmethyl)-2-propenyl]glycine Phenylmethyl Ester, Racecadotril Impurity F, Benzyl[(2-benzylprop-2-enoyl)amino]acetate, Racecadotril Impurity F
InChI Formula InChI=1S/C19H19NO3/c1-15(12-16-8-4-2-5-9-16)19(22)20-13-18(21)23-14-17-10-6-3-7-11-17/h2-11H,1,12-14H2,(H,20,22)
SMILES C=C(Cc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)OCc2ccccc2
IUPAC Name benzyl 2-(2-benzylprop-2-enoylamino)acetate
Molecular Weight (g/mol) 309.36
Quantità 25 mg
Peso formulazione 309.1365 g/mol