Learn More
Benzyl 2-bromoacetate, 96%
Codice prodotto. 10194490 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10194490 50 g 50g
10247120 250 g 250g
15199253 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10194490 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 278040500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5437-45-6 | C9H9BrO2 | 229.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5437-45-6
Formula molecolare C9H9BrO2
Molecular Weight (g/mol) 229.08
Numero MDL MFCD00000190
InChI Key JHVLLYQQQYIWKX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzyl bromoacetate, bromoacetic acid benzyl ester, acetic acid, bromo-, phenylmethyl ester, merbac 35, caswell no. 082a, acetic acid, bromo-, benzyl ester, unii-64u2rk18d3, phenylmethyl 2-bromoacetate, epa pesticide chemical code 008710, benzyl bromacetate
PubChem CID 62576
IUPAC Name benzyl 2-bromoacetate
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl 2-bromoacetate
Nota nome 96%
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.4400g/mL
Punti di ebollizione 166.0°C to 170.0°C (22.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >109°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5430 to 1.5450
Quantità 50 g
Gravità specifica 1.44
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 229.08
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid