Learn More
Benzyl 3-bromopropyl ether, 98%
Codice prodotto. 10715925 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10715925 1 g Bottiglia in vetro 1g
10453384 10 g Bottiglia in vetro 10g
2 options
Codice prodotto. 10715925
Marca: Thermo Scientific Acros 399130010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 54314-84-0 | C10H13BrO | 229.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54314-84-0
Formula molecolare C10H13BrO
Molecular Weight (g/mol) 229.12
Numero MDL MFCD00134570
InChI Key PSUXTZLDBVEZTD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzyl 3-bromopropyl ether, 3-bromopropoxy methyl benzene, 3-bromopropylbenzyl ether, 3-benzyloxy-1-bromopropane, 3-benzyloxy propyl bromide, benzene, 3-bromopropoxy methyl, 1-3-bromopropoxy methyl benzene, benzyl3-bromopropylether
PubChem CID 2776064
IUPAC Name 3-bromopropoxymethylbenzene
SMILES BrCCCOCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl 3-bromopropyl ether
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Densità 1.2980g/mL
Punti di ebollizione 130°C to 132°C (8.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 113°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.298
Peso formulazione 229.11
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzyl 3-bromopropyl ether
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.