Learn More
Benzyl 3-oxopiperazine-1-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10678945
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10678945 10 g 10g
10265524 5 g 5g
10613645 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10678945 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM07871EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 78818-15-2
Formula molecolare C12H14N2O3
Molecular Weight (g/mol) 234.255
InChI Key BAHFPJFBMJTOPU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-benzyloxycarbonylpiperazin-2-one, 1-cbz-3-oxopiperazine, 4-benzyloxycarbonyl-2-piperazinone, 4-cbz-piperazinone, 1-z-3-oxopiperazine, 4-cbz-piperazin-2-one, 1-piperazinecarboxylic acid, 3-oxo-, phenylmethyl ester, 3-oxopiperazine-1-carboxylic acid benzyl ester, benzyl 3-oxotetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, phenylmethyl 3-oxopiperazinecarboxylate
PubChem CID 736777
IUPAC Name benzyl 3-oxopiperazine-1-carboxylate
SMILES C1CN(CC(=O)N1)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl 3-oxopiperazine-1-carboxylate
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 10 g
Peso formulazione 234.25
Percent Purity 97%