Learn More
Benzyl 3-pyrroline-1-carboxylate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4229086
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass Bottle
31970-04-4
C12H13NO2
203.24
XSKKIFJNZPNVGO-UHFFFAOYSA-N
benzyl 2,5-dihydro-1h-pyrrole-1-carboxylate, benzyl 3-pyrroline-1-carboxylate, 1-cbz-2,5-dihydro-1h-pyrrole, n-cbz-2,5-dihydropyrrole, n-cbz-3-pyrroline, n-carbobenzoxy-3-pyrroline, 2,5-dihydropyrrole-1-carboxylic acid benzyl ester, benzyl 2h-pyrrole-1 5h-carboxylate, n-benzyloxycarbonyl-3-pyrroline, 1h-pyrrole-1-carboxylic acid, 2,5-dihydro-, phenylmethyl ester
643471
benzyl 2,5-dihydropyrrole-1-carboxylate
C1C=CCN1C(=O)OCC2=CC=CC=C2
31970-04-4
C12H13NO2
203.24
XSKKIFJNZPNVGO-UHFFFAOYSA-N
benzyl 2,5-dihydro-1h-pyrrole-1-carboxylate, benzyl 3-pyrroline-1-carboxylate, 1-cbz-2,5-dihydro-1h-pyrrole, n-cbz-2,5-dihydropyrrole, n-cbz-3-pyrroline, n-carbobenzoxy-3-pyrroline, 2,5-dihydropyrrole-1-carboxylic acid benzyl ester, benzyl 2h-pyrrole-1 5h-carboxylate, n-benzyloxycarbonyl-3-pyrroline, 1h-pyrrole-1-carboxylic acid, 2,5-dihydro-, phenylmethyl ester
643471
benzyl 2,5-dihydropyrrole-1-carboxylate
C1C=CCN1C(=O)OCC2=CC=CC=C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Benzyl 3-pyrroline-1-carboxylate
Punti di ebollizione 133.0°C to 137.0°C (0.6mmHg)
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.544
Peso formulazione 203.24
Percent Purity 98%
Densità 1.1320g/mL
Quantità 1 g
Punto d'infiammabilità >110°C
Gravità specifica 1.132
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzyl 3-pyrroline-1-carboxylate, 98%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.