Learn More
Benzyl 3-pyrroline-1-carboxylate, 98%, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 371690010
Dettagli aggiuntivi : CAS : 31970-04-4 Peso : 0.05100kg
Quantità | 1g |
---|---|
Imballaggio | Glass bottle |
Identificatori chimici
31970-04-4 | |
203.24 | |
benzyl 2,5-dihydro-1h-pyrrole-1-carboxylate, benzyl 3-pyrroline-1-carboxylate, 1-cbz-2,5-dihydro-1h-pyrrole, n-cbz-2,5-dihydropyrrole, n-cbz-3-pyrroline, n-carbobenzoxy-3-pyrroline, 2,5-dihydropyrrole-1-carboxylic acid benzyl ester, benzyl 2h-pyrrole-1 5h-carboxylate, n-benzyloxycarbonyl-3-pyrroline, 1h-pyrrole-1-carboxylic acid, 2,5-dihydro-, phenylmethyl ester | |
benzyl 2,5-dihydropyrrole-1-carboxylate |
C12H13NO2 | |
XSKKIFJNZPNVGO-UHFFFAOYSA-N | |
643471 | |
C1C=CCN1C(=O)OCC2=CC=CC=C2 |
Specifica
Benzyl 3-pyrroline-1-carboxylate | |
>110°C | |
Glass bottle | |
1.132 | |
Colorless to Yellow | |
31970-04-4 | |
100.0 | |
C12H13NO2 | |
XSKKIFJNZPNVGO-UHFFFAOYSA-N | |
benzyl 2,5-dihydropyrrole-1-carboxylate | |
643471 | |
Liquid |
1.1320g/mL | |
Authentic | |
1.544 | |
133.0°C to 137.0°C (0.6mmHg) | |
1g | |
97.5 | |
97.5% min. (GC) | |
benzyl 2,5-dihydro-1h-pyrrole-1-carboxylate, benzyl 3-pyrroline-1-carboxylate, 1-cbz-2,5-dihydro-1h-pyrrole, n-cbz-2,5-dihydropyrrole, n-cbz-3-pyrroline, n-carbobenzoxy-3-pyrroline, 2,5-dihydropyrrole-1-carboxylic acid benzyl ester, benzyl 2h-pyrrole-1 5h-carboxylate, n-benzyloxycarbonyl-3-pyrroline, 1h-pyrrole-1-carboxylic acid, 2,5-dihydro-, phenylmethyl ester | |
C1C=CCN1C(=O)OCC2=CC=CC=C2 | |
203.24 | |
203.24 | |
98% |
Sicurezza e movimentazione
- Benzyl 3-pyrroline-1-carboxylate, 98%
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.