Learn More
Benzyl 3-pyrroline-1-carboxylate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11936631 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11936631 5 g Glass Bottle 5g
11926631 1 g Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11936631 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 371690050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31970-04-4
Formula molecolare C12H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 203.24
InChI Key XSKKIFJNZPNVGO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzyl 2,5-dihydro-1h-pyrrole-1-carboxylate, benzyl 3-pyrroline-1-carboxylate, 1-cbz-2,5-dihydro-1h-pyrrole, n-cbz-2,5-dihydropyrrole, n-cbz-3-pyrroline, n-carbobenzoxy-3-pyrroline, 2,5-dihydropyrrole-1-carboxylic acid benzyl ester, benzyl 2h-pyrrole-1 5h-carboxylate, n-benzyloxycarbonyl-3-pyrroline, 1h-pyrrole-1-carboxylic acid, 2,5-dihydro-, phenylmethyl ester
PubChem CID 643471
IUPAC Name benzyl 2,5-dihydropyrrole-1-carboxylate
SMILES C1C=CCN1C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl 3-pyrroline-1-carboxylate
Punti di ebollizione 133.0°C to 137.0°C (0.6mmHg)
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.544
Densità 1.1320g/mL
Quantità 5 g
Punto d'infiammabilità >110°C
Peso formulazione 203.24
Percent Purity 98%
Gravità specifica 1.132
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzyl 3-pyrroline-1-carboxylate, 98%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.