Learn More
Benzyl 4-(aminocarbonyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10780174
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10780174 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10780174 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC00094DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl 4-(aminocarbonyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
CAS 167757-45-1
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Formula molecolare C14H18N2O3
Numero MDL MFCD01568760
Quantità 1 g
Sinonimo benzyl 4-aminocarbonyl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, 1-cbz-4-piperidinecarboxamide, 1-n-cbz-piperidine-4-carboxamide, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-aminocarbonyl-, phenylmethyl ester, 4-carbamoyl-piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester, n-z-isonipecotinamide, n-z-isonepocotinamide, buttpark 7550-02, ksc532o5b, 1-n-cbz-piperidine-4-carboxyamide
InChI Key UNJWOPBEKPMSGH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CN(CCC1C(=O)N)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
IUPAC Name benzyl 4-carbamoylpiperidine-1-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 262.309
PubChem CID 2776131
Peso formulazione 262.31
Percent Purity 95%