Learn More
Benzyl 4-(bromomethyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10191252
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10191252 250 mg 250mg
10242972 1 g 1g
10392055 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10191252 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC07508CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 159275-17-9
Formula molecolare C14H18BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 312.207
Numero MDL MFCD02681989
InChI Key XJHKDSZGAWXUTB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzyl 4-bromomethyl piperidine-1-carboxylate, benzyl 4-bromomethyl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, 1-cbz-4-bromomethyl piperidine, n-cbz-4-bromomethyl piperidine, phenylmethyl 4-bromomethyl piperidinecarboxylate, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-bromomethyl-, phenylmethyl ester, benzyloxycarbonylbromomethylpiperidine, n-benzyloxycarbonyl-4-bromomethyl piperidine, benzyl 4-bromoethyl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, benzyl 4-bromomethyl tetrahydro-1 2h pyridinecarboxylate
PubChem CID 2776274
IUPAC Name benzyl 4-(bromomethyl)piperidine-1-carboxylate
SMILES C1CN(CCC1CBr)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl 4-(bromomethyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 312.21
Percent Purity 97%