Learn More
Benzyl 4-bromophenyl ketone, 98%
Codice prodotto. 11469687
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11469687 5 g 5g
11459687 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11469687 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22159.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2001-29-8 | C14H11BrO | 275.145 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2001-29-8
Formula molecolare C14H11BrO
Molecular Weight (g/mol) 275.145
Numero MDL MFCD00016331
InChI Key MOSIKPSTRPODHQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzyl 4-bromophenyl ketone, 1-4-bromophenyl-2-phenylethanone, 4'-bromo-2-phenylacetophenone, 4-bromodeoxybenzoin, 4-bromodesoxybenzoin, 1-4-bromophenyl-2-phenyl-ethanone, ethanone, 1-4-bromophenyl-2-phenyl, 1-4-bromophenyl-2-phenylethan-1-one, acmc-1chtj
PubChem CID 519738
IUPAC Name 1-(4-bromophenyl)-2-phenylethanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(=O)C2=CC=C(C=C2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl 4-bromophenyl ketone
Punto di fusione 109°C to 112°C
Quantità 5 g
Beilstein 2211322
Peso formulazione 275.14
Percent Purity 98%