Learn More
Benzyl 4-bromopiperidine-1-carboxylate, 96%
Codice prodotto. 10193444 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10193444 5 g Bottiglia in vetro 5g
10133404 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10193444 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 427030050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 166953-64-6 | C13H16BrNO2 | 298.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 166953-64-6
Formula molecolare C13H16BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 298.18
Numero MDL MFCD02681990
InChI Key BFWKSPOSMPKTSV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzyl 4-bromotetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, n-cbz-4-bromo-piperidine, 4-bromo-n-z-piperidine, 4-bromopiperidine, n-cbz protected, 1-cbz-4-bromopiperidine, benzyl4-bromopiperidine-1-carboxylate, benzyl 4-bromo-1-piperidinecarboxylate, pubchem16157, buttpark 9350-52, 4-bromo-n-cbz piperidine
PubChem CID 2776275
IUPAC Name benzyl 4-bromopiperidine-1-carboxylate
SMILES C1CN(CCC1Br)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl 4-bromopiperidine-1-carboxylate
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Densità 1.3740g/mL
Punti di ebollizione 144°C (0.3 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Intervallo percentuale saggio 95% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.374
Peso formulazione 298.18
Percent Purity 96%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzyl 4-bromopiperidine-1-carboxylate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.