Learn More
Benzyl 4-bromotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10460734
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10460734 5 g 5g
10334092 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10460734 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC07510DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 166953-64-6
Formula molecolare C13H16BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 298.18
Numero MDL MFCD02681990
InChI Key BFWKSPOSMPKTSV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzyl 4-bromotetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, n-cbz-4-bromo-piperidine, 4-bromo-n-z-piperidine, 4-bromopiperidine, n-cbz protected, 1-cbz-4-bromopiperidine, benzyl4-bromopiperidine-1-carboxylate, benzyl 4-bromo-1-piperidinecarboxylate, pubchem16157, buttpark 9350-52, 4-bromo-n-cbz piperidine
PubChem CID 2776275
IUPAC Name benzyl 4-bromopiperidine-1-carboxylate
SMILES C1CN(CCC1Br)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl 4-bromotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Densità 1.374g/mL
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Peso formulazione 298.18
Percent Purity 97%