Learn More
Benzyl 4-chlorophenyl ketone, 98%
Codice prodotto. 11498516
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11498516 25 g 25g
11488516 5 g 5g
11408526 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11498516 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15959.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1889-71-0 | C14H11ClO | 230.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1889-71-0
Formula molecolare C14H11ClO
Molecular Weight (g/mol) 230.69
Numero MDL MFCD00016342
InChI Key DXVALSKCLLBZEB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzyl 4-chlorophenyl ketone, 1-4-chlorophenyl-2-phenylethanone, 4'-chloro-2-phenylacetophenone, 4-chlorodeoxybenzoin, 1-4-chlorophenyl-2-phenylethan-1-one, 1-4-chlorophenyl-2-phenyl-ethanone, 4-chlorodesoxy benzoin, chlorodeoxybenzoin, deoxy-4-chlorobenzoin, acmc-20a6by
PubChem CID 233840
IUPAC Name 1-(4-chlorophenyl)-2-phenylethanone
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl 4-chlorophenyl ketone
Punto di fusione 103°C to 107°C
Quantità 25 g
Beilstein 976443
Peso formulazione 230.69
Percent Purity 98%