Learn More
Benzyl 4-Fluorophenyl Ketone, TRC
Codice prodotto. 30328789
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30328789 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30328789 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB27978510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl 4-Fluorophenyl Ketone
CAS 347-84-2
Formula molecolare C14 H11 F O
Quantità 10 g
Sinonimo 4’-Fluoro-2-phenylacetophenone
InChI Formula InChI=1S/C14H11FO/c15-13-8-6-12(7-9-13)14(16)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)Cc2ccccc2
IUPAC Name 1-(4-fluorophenyl)-2-phenylethanone
Molecular Weight (g/mol) 214.23
Peso formulazione 214.0794