Learn More
Benzyl 4-Hydroxybenzoate (Benzyl Paraben), TRC
Codice prodotto. 30008265
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30008265 100 mg 100mg
30005081 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30008265 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB288575100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 94-18-8
Formula molecolare C14 H12 O3
Molecular Weight (g/mol) 228.24
Sinonimo Benzoic acid, p-hydroxy-, benzyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-(Benzyloxycarbonyl)phenol, 4-Hydroxybenzoic acid benzyl ester, 4-Hydroxybenzoic acid, phenylmethyl ester, Benzyl 4-hydroxybenzoate, Benzyl 4-hydroxylbenzoate, Benzyl Parasept, Benzyl Tegosept, Benzyl p-hydroxybenzoate, Benzylparaben, NSC 8080, Nipabenzyl, POB-BZ, Parosept, Solbrol Z, p-Hydroxybenzoic acid benzyl ester
IUPAC Name benzyl 4-hydroxybenzoate
SMILES Oc1ccc(cc1)C(=O)OCc2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl 4-Hydroxybenzoate (Benzyl Paraben)
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H12O3/c15-13-8-6-12(7-9-13)14(16)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,15H,10H2
Peso formulazione 228.0786
Percent Purity >95%