Learn More
Benzyl 4-hydroxytetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10703633
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10703633 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10661683 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10703633 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00787CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 95798-23-5
Formula molecolare C13H17NO3
Molecular Weight (g/mol) 235.28
Numero MDL MFCD01863722
InChI Key JKIUUDJOCYHIGY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzyl 4-hydroxy-1-piperidinecarboxylate, 1-cbz-4-hydroxypiperidine, n-cbz-4-hydroxy-1-piperidine, benzyl 4-hydroxytetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, n-benzyloxycarbonyl-4-hydroxypiperidine, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-hydroxy-, phenylmethyl ester, n-cbz-4-hydroxypiperidine, n-benzyloxycarbonyl piperidin-4-ol, 4-hydroxypiperidine, n-cbz protected, 4-hydroxy-piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester
PubChem CID 2794620
IUPAC Name benzyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
SMILES OC1CCN(CC1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl 4-hydroxytetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
CAS min. % 97.0
Densità 1.554g/mL
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 235.28
Percent Purity 97%