Learn More
Benzyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10376504 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10376504 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10411114 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10376504 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 425960050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19099-93-5
Formula molecolare C13H15NO3
Molecular Weight (g/mol) 233.27
Numero MDL MFCD00673144
InChI Key VZOVOHRDLOYBJX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-cbz-4-piperidone, n-benzyloxycarbonyl-4-piperidone, 1-cbz-piperidin-4-one, n-cbz-4-piperidone, benzyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate, 1-benzyloxycarbonyl-4-piperidinone, 1-z-4-piperidone, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-oxo-, phenylmethyl ester, 1-carbobenzoxy-4-piperidone, 1-benzyloxycarbonyl-4-piperidone
PubChem CID 643496
IUPAC Name benzyl 4-oxopiperidine-1-carboxylate
SMILES C1CN(CCC1=O)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore White to Yellow
Densità 1.1850g/mL
Punti di ebollizione 114°C to 140°C (0.3 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 mL
Gravità specifica 1.185
Peso formulazione 233.27
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid or Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.