Learn More
Benzyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10411114 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10411114 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10376504 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10411114 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 425960250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19099-93-5
Formula molecolare C13H15NO3
Molecular Weight (g/mol) 233.27
Numero MDL MFCD00673144
InChI Key VZOVOHRDLOYBJX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-cbz-4-piperidone, n-benzyloxycarbonyl-4-piperidone, 1-cbz-piperidin-4-one, n-cbz-4-piperidone, benzyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate, 1-benzyloxycarbonyl-4-piperidinone, 1-z-4-piperidone, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-oxo-, phenylmethyl ester, 1-carbobenzoxy-4-piperidone, 1-benzyloxycarbonyl-4-piperidone
PubChem CID 643496
IUPAC Name benzyl 4-oxopiperidine-1-carboxylate
SMILES C1CN(CCC1=O)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Materiale o nome chimico Benzyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore White to Yellow
Densità 1.1850g/mL
Punti di ebollizione 114°C to 140°C (0.3 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 mL
Gravità specifica 1.185
Peso formulazione 233.27
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid or Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate
Signalwort
  • Attenzione
Gefahrenkategorie
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.