Learn More
Benzyl 5-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate, 98+%
Codice prodotto. 11334805
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11334805 5 g 5g
11324805 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11334805 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L17859.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 32016-28-7 | C11H11N3O2 | 217.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32016-28-7
Formula molecolare C11H11N3O2
Molecular Weight (g/mol) 217.23
Numero MDL MFCD03426023
InChI Key QBEUXDWEKIOSIL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzyl 5-aminopyrazole-4-carboxylate, benzyl 3-amino-2h-pyrazole-4-carboxylate, acmc-20alpl, phenylmethyl 5-aminopyrazole-4-carboxylate, 3-amino-1h-pyrazole-4-carboxylic acid benzyl ester, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 3-amino-, phenylmethyl ester
PubChem CID 4360500
IUPAC Name benzyl 5-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
SMILES NC1=C(C=NN1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl 5-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Punto di fusione 121°C to 123°C
Quantità 5 g
Beilstein 791498
Peso formulazione 217.23
Percent Purity ≥98%