Learn More
Benzyl (5-Hydroxypentyl)carbamate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Amino-N-benzyloxycarbonylpentanol |
| CAS | 87905-98-4 |
| Formula molecolare | C13 H19 N O3 |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H19NO3/c15-10-6-2-5-9-14-13(16)17-11-12-7-3-1-4-8-12/h1,3-4,7-8,15H,2,5-6,9-11H2,(H,14,16) |
| SMILES | OCCCCCNC(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC Name | benzyl N-(5-hydroxypentyl)carbamate |
| Molecular Weight (g/mol) | 237.29 |
| Peso formulazione | 237.1365 |