Learn More
Benzyl acetate, 99+%
Codice prodotto. 10020550 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10020550 250 mL 250mL
10274700 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10020550 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 105822500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 140-11-4 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 140-11-4
Formula molecolare C9H10O2
Molecular Weight (g/mol) 150.18
InChI Key QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name benzyl acetate
SMILES CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Materiale o nome chimico Benzyl acetate
Punto di fusione -51.0°C
Densità 1.0550 g/mL
Punti di ebollizione 214.0°C
Punto d'infiammabilità 102°C
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CO2CH2C6H5
Indice di rifrazione 1.5010 to 1.5030
Quantità 250 mL
Beilstein 06, 435
Indice di Merck 15, 1126
Gravità specifica 1.055
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: 1.5 g/L water (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Peso formulazione 150.18
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl acetate
Palabra de advertencia
  • Attenzione
Clasificación
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.