Learn More
Benzyl Acetate, TRC
Codice prodotto. 30336055
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30336055 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30336055 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB22262550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl acetate
CAS 140-11-4
Formula molecolare C9 H10 O2
Quantità 50 g
Sinonimo Acetic acid, benzyl ester (6CI,8CI), Benzyl alcohol, acetate (6CI), (Acetoxymethyl)benzene, Benzyl acetate, Benzyl ethanoate, NSC 4550, Phenylmethyl acetate, α-Acetoxytoluene
InChI Formula InChI=1S/C9H10O2/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
SMILES CC(=O)OCc1ccccc1
IUPAC Name benzyl acetate
Molecular Weight (g/mol) 150.17
Peso formulazione 150.0681