Learn More
Benzyl Acetoacetate, TRC
Codice prodotto. 30337823
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30337823 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30337823 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB2100205G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl Acetoacetate
CAS 5396-89-4
Formula molecolare C11H12O3
Quantità 5 g
Sinonimo 3-Oxobutanoic Acid Benzyl Ester, 3-Oxobutanoic Acid Phenylmethyl Ester, 3-Oxobutyric Acid Benzyl Ester, Benzyl 3-Oxobutanoate, Benzyl 3-Oxobutyrate, Benzyl Acetoacetate, Benzyl Acetylacetate, NSC 4391, Phenylmethyl 3-Oxobutanoate
InChI Formula InChI=1S/C11H12O3/c1-9(12)7-11(13)14-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
SMILES CC(=O)CC(=O)OCc1ccccc1
IUPAC Name benzyl 3-oxobutanoate
Molecular Weight (g/mol) 192.21
Peso formulazione 192.0786