Learn More
Benzyl Acetoacetate, TRC
Codice prodotto. 30331558
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30331558 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30331558 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB210020500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl Acetoacetate
CAS 5396-89-4
Formula molecolare C11H12O3
Quantità 500 mg
Sinonimo 3-Oxobutanoic Acid Benzyl Ester, 3-Oxobutanoic Acid Phenylmethyl Ester, 3-Oxobutyric Acid Benzyl Ester, Benzyl 3-Oxobutanoate, Benzyl 3-Oxobutyrate, Benzyl Acetoacetate, Benzyl Acetylacetate, NSC 4391, Phenylmethyl 3-Oxobutanoate
InChI Formula InChI=1S/C11H12O3/c1-9(12)7-11(13)14-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
SMILES CC(=O)CC(=O)OCc1ccccc1
IUPAC Name benzyl 3-oxobutanoate
Molecular Weight (g/mol) 192.21
Peso formulazione 192.0786