Learn More
Benzyl Acetoacetic Amide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Benzyl Acetoacetic Amide |
| CAS | 882-36-0 |
| Formula molecolare | C11 H13 N O2 |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H13NO2/c1-9(13)7-11(14)12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3,(H,12,14) |
| SMILES | CC(=O)CC(=O)NCc1ccccc1 |
| IUPAC Name | N-benzyl-3-oxobutanamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 191.23 |
| Peso formulazione | 191.0946 |