Learn More
Benzyl Acrylate (Stabilized with 50ppm of MEHQ), TRC
Codice prodotto. 30348445
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30348445 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30348445 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB1969755G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl Acrylate
CAS 2495-35-4
Formula molecolare C10H10O2
Quantità 5 g
Sinonimo 2-Propenoic Acid Phenylmethyl Ester, Benzyl 2-Propenoate, Acrylic Acid Benzyl Ester, Fancryl FA-BZA, FA-BZA, NSC 20964, SR 432, Sartomer SR 432, V 160, V 180, Viscoat 160
InChI Formula InChI=1S/C10H10O2/c1-2-10(11)12-8-9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2
SMILES C=CC(=O)OCc1ccccc1
IUPAC Name benzyl prop-2-enoate
Molecular Weight (g/mol) 162.19
Peso formulazione 162.0681