Learn More
Benzyl alcohol, ACS reagent
Codice prodotto. 12692916 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12692916 2.5 L Glass Bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12692916 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 447720025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.00€
    255.00€ / 2.5L
    Risparmia 24.00€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 100-51-6 | C7H8O | 108.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl Alcohol
CAS 100-51-6
Punto di fusione -15.0°C
Densità 1.0440g/mL
Punti di ebollizione 205.0°C
Punto d'infiammabilità 96°C
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C7H8O
Formula lineare C6H5CH2OH
Indice di rifrazione 1.5380 to 1.5410
Numero MDL MFCD00004599,MFCD03792087
Quantità 2.5 L
Indice di Merck 15,1127
Gravità specifica 1.044
Sinonimo benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
Informazioni di solubilità Solubility in water: 40g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,acetone,chloroform,,dmf and methylene chloride
InChI Key WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1=CC=CC=C1
IUPAC Name phenylmethanol
Molecular Weight (g/mol) 108.14
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
Viscosità 6.6 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 108.14
Grado Reagente ACS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzyl alcohol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.