Learn More
Benzyl alcohol, For ACS analysis, Reagent grade, 99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11436281 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11436281 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11436281 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219388280
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl alcohol
Nota nome For ACS analysis
CAS 100-51-6
Colore Colorless
Densità 1.0442g/cm3 at 22.5°C
Intervallo percentuale saggio 0.99
Formula molecolare C7H8O
Numero MDL MFCD00004599,MFCD03792087
Quantità 100 mL
Sinonimo benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
InChI Key WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1=CC=CC=C1
IUPAC Name phenylmethanol
Molecular Weight (g/mol) 108.14
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
Peso formulazione 108.13
Grado Reagent
Forma fisica Liquid