Learn More
Benzyl alcohol, Solstice
Codice prodotto. 15607170
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15607170 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15607170 Fornitore Honeywell-Chromasolv N. del fornitore 807081L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.00€
    271.00€ / 1L
    Risparmia 23.00€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
CHROMASOLV™, GC-Headspace tested,≥99.9% (GC)
Solstice Chromasolv™ GC-headspace solvents:
  • developed particularly for the identification and quantification of residual solvents in pharmaceuticals using GC-headspace methods described in monographs from the United States Pharmacopeia (USP) or the European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) and following the International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) guidelines
  • very pure solvents with extremely low concentrations of the defined residual solvents
  • state-of-the art production and application tests
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl alcohol
CAS 100-51-6
Densità 1.045g/mL at 25°C
Punto d'infiammabilità 96°C (204.8°F)
Punto di combustione 817°F
Formula molecolare C7H8O
Formula lineare C6H5CH2OH
Numero MDL MFCD00004599,MFCD03792087
Quantità 1 L
Numero UN UN3334
Beilstein 878307
Sinonimo benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
InChI Key WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1=CC=CC=C1
IUPAC Name phenylmethanol
Molecular Weight (g/mol) 108.14
PubChem CID 244
Densità vapore 3.7 (vs air)
ChEBI CHEBI:17987
Peso formulazione 108.14g/mol
Pressione del vapore 13.3 mmHg (100°C), 3.75 mmHg (77°C)
Percent Purity ≥99.9% (GC)
Grado CHROMASOLV
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzyl alcohol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302+H332-Nocivo se ingerito o inalato
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.