Learn More
Benzyl Alcohol, Multi-Compendial, N.F., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15528514 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
4L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15528514 4 L Narrow Mouth Amber Glass Bottle 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15528514 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 903914
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3077.85€
    2316.73€ / 4L
    Risparmia 761.12€
    24% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-02-2027
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl Alcohol
CAS 100-51-6
Punto d'infiammabilità 93.00°C
Imballaggio Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Formula molecolare C7H8O
Numero MDL MFCD00004599,MFCD03792087
Quantità 4 L
Gravità specifica 1L = 1.05kg
Sinonimo benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
InChI Key WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1=CC=CC=C1
IUPAC Name phenylmethanol
Molecular Weight (g/mol) 108.14
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
Peso formulazione 108.14
Grado Multi-Compendial/NF
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzyl Alcohol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyl alcohol