Learn More
Benzyl Alcohol, puriss., 99 to 100.5% (GC), Solstice
Descrizione
- Solstice has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
- It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Benzyl Alcohol |
| Nota nome | Meets analytical specification of Ph.Eur.BP, NF |
| Intervallo di bollitura | 203° to 205°C (lit.) |
| Punto di fusione | -16°C to -13°C |
| Densità | 1.045g/mL at 25°C |
| Punto d'infiammabilità | 96°C (204.8°F) |
| Residuo della combustione | ≤0.005% (as SO4) |
| Punto di combustione | 817°F |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Formula lineare | C6H5CH2OH |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Benzyl alcohol
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H302+H332-Nocivo se ingerito o inalato
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.