Learn More
Benzyl Alcohol, puriss., Honeywell
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15622500
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
30 kg
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
30kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15622500 30 kg 30kg
15602500 1 L 1L
15612500 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15622500 Fornitore Honeywell Riedel-de Haën N. del fornitore 2412230KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 100-51-6
Formula molecolare C7H8O
Molecular Weight (g/mol) 108.14
Numero MDL MFCD00004599,MFCD03792087
InChI Key WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
IUPAC Name phenylmethanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl Alcohol
Nota nome Meets analytical specification of Ph.Eur.BP, NF
Densità 1.045g/mL at 25°C
Punto d'infiammabilità 96°C (204.8°F)
Residuo della combustione ≤0.005% (as SO4)
Punto di combustione 817°F
Formula lineare C6H5CH2OH
Quantità 30 kg
Numero UN 3334
Beilstein 878307
Densità vapore 3.7 (vs air)
Peso formulazione 108.14g/mol
Pressione del vapore 13.3mmHg (100°C), 3.75mmHg (77°C)
Percent Purity 99 to 100.5% (GC)
Grado puriss.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzyl alcohol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302 + H332-Nocivo se ingerito o inalato.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.