Learn More
Benzyl alcohol, specified according to requirements of Ph.Eur.
Codice prodotto. 12622906 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12622906 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
12695037 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 12622906 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 447000025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    128.00€ / 2.5L
    Risparmia 4.00€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-10-2026
Add to basket
CAS: 100-51-6 | C7H8O | 108.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-51-6
Formula molecolare C7H8O
Molecular Weight (g/mol) 108.14
Numero MDL MFCD00004599,MFCD03792087
InChI Key WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
IUPAC Name phenylmethanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Specifications
Materiale o nome chimico Benzyl alcohol
Punto di fusione -15.0°C
Densità 1.0440g/mL
Punti di ebollizione 205.0°C
Punto d'infiammabilità 96°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2OH
Indice di rifrazione 1.5380 to 1.5410
Quantità 2.5 L
Indice di Merck 15,1127
Gravità specifica 1.044
Informazioni di solubilità Solubility in water: 40g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,acetone,chloroform,,dmf and methylene chloride
Viscosità 6.6 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 108.14
Sostanze correlate greater than that of benzylalcohol)
Grado Reagente ACS
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Benzyl alcohol
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.