Learn More
Benzyl Alcohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Benzyl alcohol |
| CAS | 100-51-6 |
| Purity Grade Notes | HPLC |
| Molecular Formula | C7 H8 O |
| Quantity | 500 g |
| Synonym | Benzyl alcohol (8CI), (Hydroxymethyl)benzene, Benzenecarbinol, Benzylic alcohol, NSC 8044, Phenylcarbinol, Phenylmethanol, Phenylmethyl alcohol, Sunmorl BK 20, TB 13G, α-Hydroxytoluene, α-Toluenol |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2 |
| SMILES | OCc1ccccc1 |
| IUPAC Name | phenylmethanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 108.14 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?