Learn More
Benzyl azide, 94%
Codice prodotto. 11382878
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11382878 10 g 10g
11392878 2 g 2g
11372878 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11382878 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 032635.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 622-79-7 | C7H7N3 | 133.154 g/mol
Benzyl azide is used in the synthesis of 1,2,3-triazole derivatives. It serves as a reagent used to introduce a PhCH2N group into a molecule.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 622-79-7
Formula molecolare C7H7N3
Molecular Weight (g/mol) 133.154
Numero MDL MFCD00013836
InChI Key UDLLFLQFQMACJB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo azidomethyl benzene, benzyl azide, benzylazide, benzene, azidomethyl, alpha-azidotoluene, toluene, .alpha.-azido, unii-hfd57z7j9j, .alpha.-azidotoluene, ccris 8029
PubChem CID 12152
IUPAC Name azidomethylbenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN=[N+]=[N-]
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl Azide
Densità 1.0655 g/mL
Punti di ebollizione 82°C to 85°C (16 mmHg)
Punto d'infiammabilità 43°C (110°F)
Intervallo percentuale saggio 94%
Indice di rifrazione 1.5341
Quantità 10 g
Informazioni di solubilità Insoluble in waterMiscible with ethanol and diethyl ether. Immiscible with water.
Peso formulazione 133.15
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzyl azide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyl azide