Learn More
Benzyl benzoate, 99+%
Codice prodotto. 11382076
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
2500 g
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11382076 1000 g 1kg
11372076 250 g 250g
11392076 2500 g 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11382076 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L03258.0B
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 120-51-4 | C14H12O2 | 212.25 g/mol
Benzyl benzoate is used as repellent for chiggers, ticks, and mosquitoes. It is an effective and inexpensive topical treatment for human scabies. It has vasodilating and spasmolytic effects and is present in many asthma and whooping cough drugs. It is also a dye carrier, solvent for cellulose derivatives, plasticizer, and fixative in the perfume industry
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Miscible with ethanol, alcohol, chloroform, ether, oils.
Notes
Incompatible with oxidizing agents. Store in a tightly closed container. Store in a cool, dry, well-ventilated area away from incompatible substances.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 120-51-4
Formula molecolare C14H12O2
Molecular Weight (g/mol) 212.25
Numero MDL MFCD00003075
InChI Key SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ascabiol, benylate, novoscabin, benzoic acid, phenylmethyl ester, scabitox, scobenol, ascabin, benzyl phenylformate, benzoic acid, benzyl ester, phenylmethyl benzoate
PubChem CID 2345
ChEBI CHEBI:41237
IUPAC Name benzyl benzoate
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl benzoate
Punto di fusione 18°C to 20°C
Densità 1.112
Punti di ebollizione 323°C to 324°C
Punto d'infiammabilità 147°C (296°F)
Formula lineare C6H5CO2CH2C6H5
Indice di rifrazione 1.568
Quantità 1000 g
Numero UN UN3082
Beilstein 2049280
Indice di Merck 14,1127
Informazioni di solubilità Miscible with ethanol,alcohol,chloroform,ether,oils.
Peso formulazione 212.25
Percent Purity ≥99%